Stampa…
5-Chloroindole-2-carboxylic acid
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 5-Chloro-1H-indole-2-carboxylic acid
OR10933-25G OR10933-5G
APOSOR10933-25GEA 120 EUR
APOSOR10933-25G APOSOR10933-5G
5-Chloroindole-2-carboxylic acid
5-Chloroindole-2-carboxylic acid
Formula: C₉H₆ClNO₂
Peso molecolare: 195,6 g/mol
Punto di fusione: 287 °C (dec.)
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00005613
CAS Number: 10517-21-2
EINECS: 234-050-1