Stampa…
3-Ethoxyphenylboronic acid 98%
Fornitore: Apollo Scientific
OR10932-100G OR10932-25G OR10932-5G
APOSOR10932-100GEA 599 EUR
APOSOR10932-100G APOSOR10932-25G APOSOR10932-5G
3-Ethoxyphenylboronic acid 98%
3-Ethoxyphenylboronic acid
Formula: C₈H₁₁BO₃
Peso molecolare: 165,98 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00274219
CAS Number: 90555-66-1