Stampa…
3,5-Dimethylphenylboronic acid
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR10931-25G OR10931-5G OR10931-100G
APOSOR10931-25GEA 37.7 EUR
APOSOR10931-25G APOSOR10931-5G APOSOR10931-100G
3,5-Dimethylphenylboronic acid
3,5-Dimethylphenylboronic acid
Formula: C₈H₁₁BO₂
Punto di fusione: 235…237 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00185689
CAS Number: 172975-69-8