Stampa…
Dibenzo-30-crown-10 (dibenzo-1,4,7,10,13,16,19,22,25,28-decaoxacyclotriacontane)
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR10923-1G OR10923-5G
APOSOR10923-1GEA 188 EUR
APOSOR10923-1G APOSOR10923-5G
Dibenzo-30-crown-10 (dibenzo-1,4,7,10,13,16,19,22,25,28-decaoxacyclotriacontane)
Dibenzo-30-crown-10 (dibenzo-1,4,7,10,13,16,19,22,25,28-decaoxacyclotriacontane)
Formula: C₂₈H₄₀O₁₀
Punto di fusione: 104…108 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00054624
CAS Number: 17455-25-3