Stampa…
Dibenzo-18-crown-6-(dibenzo-1,4,7,10,13,16-hexaoxacyclooctadecane, tin(II) ionophore I)
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: Dibenzo-18-crown-6
OR10921-100G OR10921-25G OR10921-5G
APOSOR10921-100GEA 212 EUR
APOSOR10921-100G APOSOR10921-25G APOSOR10921-5G
Dibenzo-18-crown-6-(dibenzo-1,4,7,10,13,16-hexaoxacyclooctadecane, tin(II) ionophore I)
Dibenzo-18-crown-6-(dibenzo-1,4,7,10,13,16-hexaoxacyclooctadecane, tin(II) ionophore I)
Formula: C₂₀H₂₄O₆
Peso molecolare: 360,41 g/mol
Punto di ebollizione: 380…384 °C/679mmHg
Punto di fusione: 160…164 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00005098
CAS Number: 14187-32-7
EINECS: 238-041-3