Stampa…
18-Crown-6 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 1,4,7,10,13,16-Hexaoxacyclooctadecane, 18-Crown-6
OR10919-100G OR10919-25G
APOSOR10919-100GEA 24.8 EUR
APOSOR10919-100G APOSOR10919-25G
18-Crown-6 98%
18-Crown-6
Formula: C₁₂H₂₄O₆
Punto di ebollizione: 116 °C/0,2mmHg
Punto di fusione: 37…45 °C
Densità: 1,175 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: 109 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00005113
CAS Number: 17455-13-9
EINECS: 241-473-5