Stampa…
Idrochinone etere monometilico 98+%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 4-Metossifenolo, Mechinolo
OR10915-1KG OR10915-250G
APOSOR10915-1KGEA 78.6 EUR
APOSOR10915-1KG APOSOR10915-250G
Idrochinone etere monometilico 98+%
Idrochinone etere monometilico
Formula: C₇H₈O₂
Peso molecolare: 124,14 g/mol
Punto di ebollizione: 243 °C
Punto di fusione: 55…57 °C
Densità: 1,55 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: 132 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00002332
CAS Number: 150-76-5