Stampa…
2,3-Dichlorobenzoic acid
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR10912-100G OR10912-250G
APOSOR10912-100GEA 26.3 EUR
APOSOR10912-100G APOSOR10912-250G
2,3-Dichlorobenzoic acid
2,3-Dichlorobenzoic acid
Formula: C₇H₄Cl₂O₂
Peso molecolare: 191,01 g/mol
Punto di fusione: 168…170 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00002413
CAS Number: 50-45-3
EINECS: 200-039-5