3-Chlorobenzoic acid
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
OR10911-100G
OR10911-25G
OR10911-500G
APOSOR10911-100GEA
29
EUR
APOSOR10911-100G
APOSOR10911-25G
APOSOR10911-500G
3-Chlorobenzoic acid
3-Chlorobenzoic acid
Formula:
C₇H₅ClO₂ Punto di fusione: 153…157 °C Densità: 1,496 g/cm³ (25 °C) Flash Pt: 150 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00002491 CAS Number: 535-80-8 EINECS: 208-618-4 |