Stampa…
3,4-Diclorobenzonitrile 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
OR10910-100G OR10910-500G
APOSOR10910-100GEA 85.7 EUR
APOSOR10910-100G APOSOR10910-500G
3,4-Diclorobenzonitrile 98%
3,4-Diclorobenzonitrile
Formula: C₇H₃Cl₂N
Punto di fusione: 70…72 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00016379
CAS Number: 6574-99-8
UN: 2811
ADR: 6.1,III