Stampa…
5-Chloro-2-nitrobenzaldehyde
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR1091-100G OR1091-25G OR1091-5G
APOSOR1091-100GEA 93.1 EUR
APOSOR1091-100G APOSOR1091-25G APOSOR1091-5G
5-Chloro-2-nitrobenzaldehyde
5-Chloro-2-nitrobenzaldehyde
Formula: C₇H₄ClNO₃
Peso molecolare: 185,57 g/mol
Punto di fusione: 76…78 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00007289
CAS Number: 6628-86-0
EINECS: 229-614-9