Stampa…
4-Hydroxybenzonitrile 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: p-Cyanophenol, 4-Cyanophenol, p-Hydroxybenzonitrile
OR10907-100G OR10907-500G OR10907-25G
APOSOR10907-100GEA 40.8 EUR
APOSOR10907-100G APOSOR10907-500G APOSOR10907-25G
4-Hydroxybenzonitrile 98%
4-Hydroxybenzonitrile
Formula: C₇H₅NO
Peso molecolare: 119,12 g/mol
Punto di ebollizione: 146 °C/2mmHg
Punto di fusione: 110…113 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00002312
CAS Number: 767-00-0
EINECS: 212-175-2