Stampa…
3,4-Dichlorobenzaldehyde 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
OR10905-100G OR10905-25G
APOSOR10905-100GEA 88.7 EUR
APOSOR10905-100G APOSOR10905-25G
3,4-Dichlorobenzaldehyde 97%
3,4-Dichlorobenzaldehyde
Formula: C₇H₄Cl₂O
Peso molecolare: 175,01 g/mol
Punto di ebollizione: 247…248 °C
Punto di fusione: 39…42 °C
Flash Pt: >110 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00003351
CAS Number: 6287-38-3
EINECS: 228-520-5
UN: 1759
ADR: 8,III