Stampa…
2,5-Dichlorobenzaldehyde 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR10904-5G OR10904-25G OR10904-100G
APOSOR10904-5GEA 14.7 EUR
APOSOR10904-5G APOSOR10904-25G APOSOR10904-100G
2,5-Dichlorobenzaldehyde 98%
2,5-Dichlorobenzaldehyde
Formula: C₇H₄Cl₂O
Peso molecolare: 175,01 g/mol
Punto di ebollizione: 231…233 °C
Punto di fusione: 53…58 °C
Flash Pt: >110 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00156140
CAS Number: 6361-23-5