2,3-Dichlorobenzaldehyde 97%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Pericolo
|
Formula:
C₇H₄Cl₂O Punto di ebollizione: 143…145 °C/30mmHg Punto di fusione: 62…64 °C Densità: 1,33 g/cm³ (25 °C) Flash Pt: 135 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00010127 CAS Number: 6334-18-5 EINECS: 228-711-3 UN: 3261 ADR: 8,II |