Stampa…
N-(Hydroxymethyl)phthalimide
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 2-(Hydroxymethyl)isoindoline-1,3-dione
OR10883-100G OR10883-25G OR10883-500G
APOSOR10883-100GEA 53.9 EUR
APOSOR10883-100G APOSOR10883-25G APOSOR10883-500G
N-(Hydroxymethyl)phthalimide
N-(Hydroxymethyl)phthalimide
Formula: C₉H₇NO₃
Peso molecolare: 177,16 g/mol
Punto di fusione: 147…151 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00005899
CAS Number: 118-29-6
EINECS: 204-241-4