Stampa…
(4-Aminophenyl)acetic acid ethyl ester 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR10871-100G OR10871-25G
APOSOR10871-100GEA 157 EUR
APOSOR10871-100G APOSOR10871-25G
(4-Aminophenyl)acetic acid ethyl ester 98%
(4-Aminophenyl)acetic acid ethyl ester
Formula: C₁₀H₁₃NO₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00017569
CAS Number: 5438-70-0