Stampa…
2-(Ethanesulphonylamino)benzoic acid
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR10869-1G OR10869-500MG
APOSOR10869-1GEA 270 EUR
APOSOR10869-1G APOSOR10869-500MG
2-(Ethanesulphonylamino)benzoic acid
2-(Ethanesulphonylamino)benzoic acid
Formula: C₉H₁₁NO₄S
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD03411193
CAS Number: 923248-03-7