Stampa…
4-[(Dimethylcarbamoyl)amino]benzoic acid
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR10864-1G OR10864-500MG
APOSOR10864-1GEA 190 EUR
APOSOR10864-1G APOSOR10864-500MG
4-[(Dimethylcarbamoyl)amino]benzoic acid
4-[(Dimethylcarbamoyl)amino]benzoic acid
Formula: C₁₀H₁₂N₂O₃
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD03411197
CAS Number: 91880-51-2