Stampa…
(S)-(-)-3-(tert-Butoxycarbonyl)-4-formyl-2,2-dimethyl-1,3-oxazolidine 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR10859-10G OR10859-1G OR10859-5G
APOSOR10859-10GEA 287 EUR
APOSOR10859-10G APOSOR10859-1G APOSOR10859-5G
(S)-(-)-3-(tert-Butoxycarbonyl)-4-formyl-2,2-dimethyl-1,3-oxazolidine 97%
(S)-(-)-3-(tert-Butoxycarbonyl)-4-formyl-2,2-dimethyl-1,3-oxazolidine
Formula: C₁₁H₁₉NO₄
Punto di ebollizione: 83…88 °C
Densità: 1,06 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: 108 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00209557
CAS Number: 102308-32-7