Stampa…
2',4'-Dihydroxy-3'-methylpropiophenone
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR10854-1G OR10854-5G
APOSOR10854-1GEA 256 EUR
APOSOR10854-1G APOSOR10854-5G
2',4'-Dihydroxy-3'-methylpropiophenone
2',4'-Dihydroxy-3'-methylpropiophenone
Formula: C₁₀H₁₂O₃
Punto di fusione: 124…130 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00010818
CAS Number: 63876-46-0