Stampa…
Iodobenzene 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: Phenyliodide
OR1085-100G OR1085-500G OR1085-25G
APOSOR1085-100GEA 51 EUR
APOSOR1085-100G APOSOR1085-500G APOSOR1085-25G
Iodobenzene 98%
Iodobenzene
Formula: C₆H₅I
Peso molecolare: 204,01 g/mol
Punto di ebollizione: 188…189 °C
Punto di fusione: –31 °C
Densità: 1,826 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: 74 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00001029
CAS Number: 591-50-4
EINECS: 209-719-6