Stampa…
2,4-Dibromothiophene, grado tecnico
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR10849-25G OR10849-5G
APOSOR10849-25GEA 115 EUR
APOSOR10849-25G APOSOR10849-5G
2,4-Dibromothiophene, grado tecnico
2,4-Dibromothiophene
Formula: C₄H₂Br₂S
Punto di ebollizione: 215 °C
Densità: 2,157 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: >110 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00043889
CAS Number: 3140-92-9
UN: 2810
ADR: 6.1,III