Stampa…
2-Chloroethyl phenyl sulphide 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
OR10842-25G OR10842-5G
APOSOR10842-25GEA 105 EUR
APOSOR10842-25G APOSOR10842-5G
2-Chloroethyl phenyl sulphide 98%
2-Chloroethyl phenyl sulphide
Formula: C₈H₉ClS
Peso molecolare: 172,68 g/mol
Punto di ebollizione: 245 °C
Densità: 1,178 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: 104 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00013691
CAS Number: 5535-49-9
EINECS: 226-891-8
UN: 2922
ADR: 8+6.1,III