Stampa…
2-Chloro-2-ethoxyacetic acid ethyl ester
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
Synonyms: Ethyl 2-chloro-2-ethoxyacetate, Ethyl chloro(ethoxy)acetate
OR10840-5G OR10840-1G
APOSOR10840-5GEA 144 EUR
APOSOR10840-5G APOSOR10840-1G
2-Chloro-2-ethoxyacetic acid ethyl ester
2-Chloro-2-ethoxyacetic acid ethyl ester
Formula: C₆H₁₁ClO₃
Peso molecolare: 166,601 g/mol
Punto di ebollizione: 81…82 °C/12mmHg
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00043953
CAS Number: 34006-60-5
EINECS: 251-786-9
UN: 1760
ADR: 8,III