Stampa…
2,5-Dichlorotoluene 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 1,4-Dichloro-2-methylbenzene
OR1084-25G OR1084-100G
APOSOR1084-25GEA 69.8 EUR
APOSOR1084-25G APOSOR1084-100G
2,5-Dichlorotoluene 98%
2,5-Dichlorotoluene
Formula: C₇H₆Cl₂
Peso molecolare: 161,03 g/mol
Punto di ebollizione: 197…200 °C
Punto di fusione: 44320 °C
Densità: 1,256 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: 79 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00000609
CAS Number: 19398-61-9
EINECS: 243-032-2