Stampa…
6-Bromo-2-tetralone 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 6-Bromo-3,4-dihydronaphthalen-2(1H)-one
OR10839-1G OR10839-5G
APOSOR10839-1GEA 72.7 EUR
APOSOR10839-1G APOSOR10839-5G
6-Bromo-2-tetralone 97%
6-Bromo-2-tetralone
Formula: C₁₀H₉BrO
Peso molecolare: 225,08 g/mol
Punto di fusione: 73…77 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00239388
CAS Number: 4133-35-1