Stampa…
N-(Bromomethyl)phthalimide 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 2-(Bromomethyl)isoindoline-1,3-dione
OR10834-25G OR10834-100G OR10834-5G
APOSOR10834-25GEA 65.5 EUR
APOSOR10834-25G APOSOR10834-100G APOSOR10834-5G
N-(Bromomethyl)phthalimide 98%
N-(Bromomethyl)phthalimide
Formula: C₉H₆BrNO₂
Peso molecolare: 240,06 g/mol
Punto di fusione: 144…150 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00005897
CAS Number: 5332-26-3