Stampa…
5-Bromobenzofuran
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 5-Bromobenzo[b]furan
OR10831-10G OR10831-1G OR10831-5G
APOSOR10831-10GEA 53.9 EUR
APOSOR10831-10G APOSOR10831-1G APOSOR10831-5G
5-Bromobenzofuran
5-Bromobenzofuran
Formula: C₈H₅BrO
Peso molecolare: 197,04 g/mol
Punto di ebollizione: 260 °C
Punto di fusione: 8 °C
Densità: 1,593 g/cm³ (25 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD03407317
CAS Number: 23145-07-5