Stampa…
3-Acetyl-1-(phenylsulphonyl)pyrrole
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 1-(1-(Phenylsulphonyl)-1H-pyrrol-3-yl)ethanone
OR10821-10G OR10821-1G OR10821-5G
APOSOR10821-10GEA 0 EUR
APOSOR10821-10G APOSOR10821-1G APOSOR10821-5G
3-Acetyl-1-(phenylsulphonyl)pyrrole
3-Acetyl-1-(phenylsulphonyl)pyrrole
Formula: C₁₂H₁₁NO₃S
Peso molecolare: 249,284 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00067752
CAS Number: 81453-98-7