Tri(2-furyl)phosphine
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Formula:
C₁₂H₉O₃P Punto di ebollizione: 136 °C/4mmHg Punto di fusione: 59…64 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00151857 CAS Number: 5518-52-5 |