Stampa…
Dimethyl hydrogen phosphate
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
OR10807-1G OR10807-5G
APOSOR10807-1GEA 65.4 EUR
APOSOR10807-1G APOSOR10807-5G
Dimethyl hydrogen phosphate
Dimethyl hydrogen phosphate
Formula: C₂H₇O₄P
Punto di ebollizione: 174 °C
Densità: 1,323 g/cm³ (25 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
CAS Number: 813-78-5
EINECS: 212-389-6
UN: 3265
ADR: 8,III