4-Chloro-m-toluic acid
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Formula:
C₈H₇ClO₂ Punto di fusione: 212…216 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00045853 CAS Number: 7697-29-2 |