Stampa…
(3-Methylbenzyl)phosphonic acid
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
OR10786-1G OR10786-5G
APOSOR10786-1GEA 64 EUR
APOSOR10786-1G APOSOR10786-5G
(3-Methylbenzyl)phosphonic acid
(3-Methylbenzyl)phosphonic acid
Formula: C₈H₁₁O₃P
Punto di fusione: 194…195 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
CAS Number: 18945-65-8
UN: 3261
ADR: 8,III