Stampa…
Dimethyl (2-oxopropyl)phosphonate 97+%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: Dimethyl acetylmethylphosphonate
OR10776-100G OR10776-25G OR10776-5G
APOSOR10776-100GEA 219 EUR
APOSOR10776-100G APOSOR10776-25G APOSOR10776-5G
Dimethyl (2-oxopropyl)phosphonate 97+%
Dimethyl (2-oxopropyl)phosphonate
Formula: C₅H₁₁O₄P
Peso molecolare: 166,12 g/mol
Punto di ebollizione: 76…79 °C/3mmHg
Densità: 1,202 g/cm³ (25 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00008769
CAS Number: 4202-14-6
EINECS: 224-110-5