Stampa…
Dimethyl-2-oxo-4-phenylbutylphosphonate
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: Dimethyl (2-oxo-4-phenylbutyl)phosphonate
OR10775-1G OR10775-5G
APOSOR10775-1GEA 56.8 EUR
APOSOR10775-1G APOSOR10775-5G
Dimethyl-2-oxo-4-phenylbutylphosphonate
Dimethyl-2-oxo-4-phenylbutylphosphonate
Formula: C₁₂H₁₇O₄P
Peso molecolare: 256,24 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD02093040
CAS Number: 41162-19-0