Stampa…
4-Bromo-2-methylanisole 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 5-Bromo-2-methoxytoluene, 1-Bromo-4-methoxy-3-methylbenzene, 4-Bromo-1-methoxy-2-methylbenzene
OR1076-100G OR1076-25G
APOSOR1076-100GEA 114 EUR
APOSOR1076-100G APOSOR1076-25G
4-Bromo-2-methylanisole 98%
4-Bromo-2-methylanisole
Formula: C₈H₉BrO
Peso molecolare: 201,06 g/mol
Punto di ebollizione: 124…125 °C/25mmHg
Punto di fusione: 66…69 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01321139
CAS Number: 14804-31-0