Benzyl dimethylphosphonoacetate 98%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Formula:
C₁₁H₁₅O₅P Punto di ebollizione: 148…150 °C/0,1mmHg Densità: 1,23 g/cm³ (25 °C) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD01872507 CAS Number: 57443-18-2 |