Stampa…
2-Bromo-5-chloroaniline 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR10752-100G OR10752-25G OR10752-5G
APOSOR10752-100GEA 102 EUR
APOSOR10752-100G APOSOR10752-25G APOSOR10752-5G
2-Bromo-5-chloroaniline 97%
2-Bromo-5-chloroaniline
Formula: C₆H₅BrClN
Punto di ebollizione: 128 °C/6,75mmHg
Punto di fusione: 38 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00672942
CAS Number: 823-57-4