Stampa…
3-Bromo-4-hydroxybenzonitrile
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR1074-100G OR1074-25G OR1074-5G
APOSOR1074-100GEA 81.5 EUR
APOSOR1074-100G APOSOR1074-25G APOSOR1074-5G
3-Bromo-4-hydroxybenzonitrile
3-Bromo-4-hydroxybenzonitrile
Formula: C₇H₄BrNO
Peso molecolare: 198,02 g/mol
Punto di fusione: 155…161 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00143096
CAS Number: 2315-86-8
EINECS: 219-022-9