Diethyl (hydroxymethyl)phosphonate 97%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
OR10715-100G
OR10715-25G
APOSOR10715-100GEA
55.1
EUR
APOSOR10715-100G
APOSOR10715-25G
Diethyl (hydroxymethyl)phosphonate 97%
Diethyl (hydroxymethyl)phosphonate
Formula:
C₅H₁₃O₄P Punto di ebollizione: 124…126 °C/3mmHg Densità: 1,14 g/cm³ (25 °C) Flash Pt: >113 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00014418 CAS Number: 3084-40-0 EINECS: 221-391-6 |