Stampa…
3-(Bromoacetyl)pyridine ydrobromide
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR10712-1G OR10712-25G OR10712-5G
APOSOR10712-1GEA 21.9 EUR
APOSOR10712-1G APOSOR10712-25G APOSOR10712-5G
3-(Bromoacetyl)pyridine ydrobromide
3-(Bromoacetyl)pyridine ydrobromide
Formula: C₇H₆BrNO
Punto di fusione: 192…197 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00052182
CAS Number: 17694-68-7
EINECS: 241-692-6