Stampa…
Triethyl phosphonoacetate
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: Ethyl 2-(diethoxyphosphoryl)acetate, Diethyl [(ethoxycarbonyl)methyl]phosphonate
OR10710-100G OR10710-1KG OR10710-500G
APOSOR10710-100GEA 29 EUR
APOSOR10710-100G APOSOR10710-1KG APOSOR10710-500G
Triethyl phosphonoacetate
Triethyl phosphonoacetate
Formula: C₈H₁₇O₅P
Punto di ebollizione: 260…262 °C
Punto di fusione: –24 °C
Densità: 1,13 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: 105 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00009177
CAS Number: 867-13-0
EINECS: 212-757-6
UN: 3082
ADR: 9+EHS,III