Stampa…
4-Bromo-o-xylene
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 4-Bromo-1,2-dimethylbenzene
OR1071-25G OR1071-100G
APOSOR1071-25GEA 29.2 EUR
APOSOR1071-25G APOSOR1071-100G
4-Bromo-o-xylene
4-Bromo-o-xylene
Formula: C₈H₉Br
Peso molecolare: 185,06 g/mol
Punto di ebollizione: 214…215 °C
Densità: 1,34 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: 80 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00000086
CAS Number: 583-71-1
EINECS: 209-518-3