Stampa…
tert-Butyl (diethylphosphono)acetate 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR10694-100G OR10694-1KG OR10694-500G
APOSOR10694-100GEA 109 EUR
APOSOR10694-100G APOSOR10694-1KG APOSOR10694-500G
tert-Butyl (diethylphosphono)acetate 98%
tert-Butyl (diethylphosphono)acetate
Formula: C₁₀H₂₁O₅P
Punto di ebollizione: 100…103 °C/1,5mmHg
Densità: 1,074 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: >113 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00075414
CAS Number: 27784-76-5