Stampa…
4-tert-Butylthiophenol
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 1-tert-Butyl-4-mercaptobenzene, 4-tert-Butylbenzene-1-thiol, 4-tert-Butylbenzenethiol
OR10686-25G OR10686-5G OR10686-1G
APOSOR10686-25GEA 94.5 EUR
APOSOR10686-25G APOSOR10686-5G APOSOR10686-1G
4-tert-Butylthiophenol
4-tert-Butylthiophenol
Formula: C₁₀H₁₄S
Peso molecolare: 166,29 g/mol
Punto di ebollizione: 238 °C
Punto di fusione: –11 °C
Densità: 0,99 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: >110 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00022067
CAS Number: 2396-68-1
EINECS: 219-255-6