4-tert-Butylphenylhydrazine hydrochloride
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Formula:
C₁₀H₁₇ClN₂ Punto di fusione: 228 °C (dec.) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00013387 CAS Number: 128231-55-0 |