Stampa…
2,6-Dibromo-4-tert-butylaniline 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 4-(tert-Butyl)-2,6-dibromoaniline, 2,6-Dibromo-4-(tert-butyl)aniline
OR1068-100G OR1068-25G OR1068-5G
APOSOR1068-100GEA 270 EUR
APOSOR1068-100G APOSOR1068-25G APOSOR1068-5G
2,6-Dibromo-4-tert-butylaniline 97%
2,6-Dibromo-4-tert-butylaniline
Formula: C₁₀H₁₃Br₂N
Peso molecolare: 307,03 g/mol
Punto di ebollizione: 136…140 °C/2mmHg
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD06657952
CAS Number: 10546-67-5