1,4-Butylenediphosphonic acid
Fornitore: Apollo Scientific
|
Pericolo
|
Formula:
C₄H₁₂O₆P₂ Punto di fusione: 221 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD01631212 CAS Number: 4671-77-6 UN: 3261 ADR: 8,III |