Stampa…
1,4-Phenylenediphosphonic acid
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
Synonyms: 1,4-Benzenediphosphonic acid
OR10672-1G OR10672-250MG
APOSOR10672-1GEA 116 EUR
APOSOR10672-1G APOSOR10672-250MG
1,4-Phenylenediphosphonic acid
1,4-Phenylenediphosphonic acid
Formula: C₆H₈O₆P₂
Peso molecolare: 238.07 g/mol
Punto di fusione: >260 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00475582
CAS Number: 880-68-2
UN: 3261
ADR: 8 III